Imprimer
di-Lithium tétraborate trihydraté 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lithium tetraborate trihydrate
A10358.22 A10358.36
A10358.22EA 41.6 EUR
A10358.22 A10358.36
di-Lithium tétraborate trihydraté 96%
di-Lithium tétraborate trihydraté
Purity: 96% CAS No.: 37195-62-3 Molecular Formula: Li2B4O7.3H2O Formula Weight: 223.17 (169.12anhy) Merck Reference: 14,5524 MDL No.: MFCD00167253
Formule: B₄Li₂O₇·3H₂O
Poids moléculaire: 223.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167253
Numéro CAS: 37195-62-3
EINECS: 234-514-3
Indice Merck: 14,5524