Imprimer
sec-Butyllithium 1.3 M dans le cyclohexane (92% )(v/v)/hexane (mélange d'isomères) (8% (v/v)), AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
187541000 187548000
187541000.EA 88.4 EUR
187541000. 187548000.
sec-Butyllithium 1.3 M dans le cyclohexane (92% )(v/v)/hexane (mélange d'isomères) (8% (v/v)), AcroSeal®
sec-Butyllithium
Formule: C₄H₉Li
Densité: 0,75 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009323
Numéro CAS: 598-30-1
EINECS: 209-927-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.23 to 1.46 M
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test