Imprimer
L(+)-Ornithine hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
129560250 129561000 129565000
ACRO129560250EA 55.7 EUR
ACRO129560250 ACRO129561000 ACRO129565000
L(+)-Ornithine hydrochloride 99%
L(+)-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Point de fusion: 245 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless
Specific optical rotation +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)