Imprimer
Bismuth standard solution, 1,000 mg/L Bi in 5% nitric acid (de Bi) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88054.AE 88054.AP
88054.AEEA 50 EUR
88054.AE 88054.AP
Bismuth standard solution, 1,000 mg/L Bi in 5% nitric acid (de Bi) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de bismuth
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifications: Traçabilité NIST