Imprimer
Bismuth standard solution, 1,000 mg/L Bi in 5% nitric acid (de Bi) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13822.AD 13822.AE 13822.AP
13822.ADEA 66.9 EUR
13822.AD 13822.AE 13822.AP
Bismuth standard solution, 1,000 mg/L Bi in 5% nitric acid (de Bi) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de bismuth
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifications: Traçabilité NIST