Imprimer
Bismuth 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 10% (de Bi) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLBI4-2Y PLBI4-2X
634-0152EA 0 EUR
634-0152 JOBIPLBI4-2X
Bismuth 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 10% (de Bi) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de bismuth
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.