Imprimer
DL-Ornithine hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
347000250 347000050 347001000
ACRO347000250EA 174 EUR
ACRO347000250 ACRO347000050 ACRO347001000
DL-Ornithine hydrochloride 99%
DL-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Point de fusion: 291 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065398
Numéro CAS: 1069-31-4
EINECS: 213-956-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %