Imprimer
tert-Butanolate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.9025 8.18374.5000
8.18374.0100EA 55.1 EUR
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.9025 8.18374.5000
tert-Butanolate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
tert-Butanolate de sodium
Formule: C₄H₉NaO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040575
Numéro CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 263 °C
Molar Mass 96.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3