Imprimer
tert-Butanolate de sodium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A19942.22 A19942.0E A19942.36
A19942.22EA 67.9 EUR
A19942.22 A19942.0E A19942.36
tert-Butanolate de sodium ≥97%
tert-Butanolate de sodium
Purity: 97% CAS No.: 865-48-5 Molecular Formula: C4H9NaO Formula Weight: 96.11 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3654215 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00040575
Formule: C₄H₉NaO
Densité: 0,785
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040575
Numéro CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2,II