Imprimer
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Chloro-1,4-benzoquinone
331220050 331220250
ACRO331220050EA 110 EUR
ACRO331220050 ACRO331220250
2-Chloro-p-benzoquinone 95%
2-Chloro-p-benzoquinone
Formule: C₆H₃ClO₂
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075260
Numéro CAS: 695-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥94 %