Imprimer
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
H27542.14 H27542.06
H27542.14EA 425 EUR
H27542.14 H27542.06
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥97%
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 697-91-6 Molecular Formula: C6H2Cl2O2 Formula Weight: 176.98 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00037159
Formule: C₆H₂Cl₂O₂
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037159
Numéro CAS: 697-91-6
EINECS: 211-810-0