Imprimer
Potassium tert-butoxyde 20% dans le THF pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium tert-butylate, tert-Butanolate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43849.0050 8.43849.0250
8.43849.0050EA 82.9 EUR
8.43849.0050 8.43849.0250
Potassium tert-butoxyde 20% dans le THF pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
Poids moléculaire: 112.21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8 (3) I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Flash Point -21.5 °C (THF)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)