3-Oxohexanoate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 3249-68-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -44°
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 507689
MDL No.: MFCD00009401
Formule:
C₈H₁₄O₃ Point d'ébullition: 94…95 °C (12 mmHg) Point de fusion: –44 °C Densité: 0,990 Point éclair: 78 °C (172 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009401 Numéro CAS: 3249-68-1 EINECS: 221-835-9 |