Imprimer
4-Pipéridineméthanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Piperidin-4-ylmethanol
380630050 380630250
ACRO380630050EA 116 EUR
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Pipéridineméthanol 98%
4-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 118…120 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174228
Numéro CAS: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %