3-Pipéridineméthanol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 4606-65-9
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₃NO Point d'ébullition: 236 °C Point de fusion: 58…62 °C Densité: 1,025 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005997 Numéro CAS: 4606-65-9 EINECS: 225-013-0 ADR: 8,III |