Lead standard solution, 1,000 mg/L Pb in 5% nitric acid (de Pb) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certifications: Traçabilité NIST