Imprimer
Barium standard solution, 10,000 mg/L Ba in 5% nitric acid (de Ba(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14423.AE 14423.AD 14423.AP
14423.AEEA 168 EUR
14423.AE 14423.AD 14423.AP
Barium standard solution, 10,000 mg/L Ba in 5% nitric acid (de Ba(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de baryum
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certifications: Traçabilité NIST