Imprimer
Aluminium standard solution, 10,000 mg/l Al in 5% nitric acid (de Al) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLAL2-3Y PLAL2-3X
634-0136EA 808 EUR
634-0136 634-0135
Aluminium standard solution, 10,000 mg/l Al in 5% nitric acid (de Al) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.