Tri-tert-butanolate d'aluminium ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 556-91-2
Molecular Formula: Al[OC(CH3)3]3
Formula Weight: 246.32
Physical Form: Powder
Density: 1.0251
Melting Point: 200-202°
Boiling Point: 156°/2mm
Solubility: Very soluble in organic solvents
Beilstein Reference: 4148229
Merck Reference: 14,333
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00008801
Formule:
C₁₂H₂₇AlO₃ Point d'ébullition: 156 °C (2 mmHg) Point de fusion: 200…202 °C Densité: 1,025 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008801 Numéro CAS: 556-91-2 EINECS: 209-146-1 ADR: 4.1,III Indice Merck: 14,333 |