Acide élaïdique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(E)-Octadec-9-enoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112-79-8
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₈H₃₄O₂ Poids moléculaire: 282.47 g/mol Point d'ébullition: 288 °C (100 mmHg) Point de fusion: 41…45 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00063954 Numéro CAS: 112-79-8 EINECS: 204-006-6 |