Imprimer
Mercaptoacétate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl thioglycolate
L03783.14 L03783.22 L03783.36
L03783.14EA 30.8 EUR
L03783.14 L03783.22 L03783.36
Mercaptoacétate de méthyle ≥98%
Mercaptoacétate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2365-48-2 Molecular Formula: C3H6SO2 Formula Weight: 106.14 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Stench Melting Point: -3° Boiling Point: 148-149° Beilstein Reference: 506259 UN No.: 1228 MDL No.: MFCD00004873
Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 148…149 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,163
Point éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004873
Numéro CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
ADR: 3,III