Imprimer
Mercaptoacétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
A14321.06 A14321.22 A14321.36
A14321.06EA 27.7 EUR
A14321.06 A14321.22 A14321.36
Mercaptoacétate d'éthyle ≥98%
Mercaptoacétate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 623-51-8 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4580 Odour: Stench Melting Point: -80° Boiling Point: 156-159° Beilstein Reference: 605581 UN No.: 1228 MDL No.: MFCD00004874
Formule: C₄H₈O₂S
Point d'ébullition: 156…159 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,096
Point éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004874
Numéro CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
ADR: 3,III