Imprimer
Mercaptoacétate d'éthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
118671000 118675000 118670025
ACRO118671000EA 92.1 EUR
ACRO118671000 ACRO118675000 ACRO118670025
Mercaptoacétate d'éthyle 99%
Mercaptoacétate d'éthyle
Formule: C₄H₈O₂S
Point d'ébullition: 54 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004874
Numéro CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN: 1228
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %