Imprimer
2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21285.03 B21285.06
B21285.03EA 45.3 EUR
B21285.03 B21285.06
2,5-Dichlorohydroquinone ≥97%
2,5-Dichlorohydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 824-69-1 Molecular Formula: C6H4Cl2O2 Formula Weight: 179.00 Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD00041749
Formule: C₆H₄Cl₂O₂
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041749
Numéro CAS: 824-69-1
EINECS: 212-533-8