Pyridoxal chlorhydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 65-22-5
Molecular Formula: C8H9NO3.HCl
Formula Weight: 203.63
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3656994
Merck Reference: 14,7978
MDL No.: MFCD00012809
Formule:
C₈H₁₀ClNO₃ Point de fusion: 172…174 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00012809 Numéro CAS: 65-22-5 EINECS: 200-602-5 Indice Merck: 14,7978 |