Chloroglyoxylate d'éthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
Formule:
C₄H₅ClO₃ Poids moléculaire: 136.53 g/mol Point d'ébullition: 135 °C (760 mmHg) Densité: 1.22 g/cm³ Point éclair: 41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000706 Numéro CAS: 4755-77-5 EINECS: 225-285-0 UN: 2920 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤200 APHA |