Imprimer
Divinylbenzène (mélange d'isomères) 55% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DVB, Divinylbenzene
Stabilisation: 1000 ppm Stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
42805.18 42805.30 42805.A1
42805.18EA 44.9 EUR
42805.18 42805.30 42805.A1
Divinylbenzène (mélange d'isomères) 55% stabilisé
Divinylbenzène (mélange d'isomères)
Stabilized with 1000 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 55% CAS No.: 1321-74-0 Molecular Formula: C6H4(CH=CH2)2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 0.912 Refractive Index: 1.5740 MDL No.: MFCD01778656
Crosslinking monomer
Formule: C₁₀H₁₀
Poids moléculaire: 130.19 g/mol
Densité: 0.912
Point éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01778656
Numéro CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5