Imprimer
Bore solution standard, 1,000 mg/l B dans l'eau (de B(OH₃)) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88055.AE 88055.AP
88055.AEEA 51.9 EUR
88055.AE 88055.AP
Bore solution standard, 1,000 mg/l B dans l'eau (de B(OH₃)) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certifications: Traçabilité NIST