Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Chlorométhyl)-2,4,6-triméthylbenzène
Formule:
C₁₀H₁₃Cl Poids moléculaire: 168.67 g/mol Point d'ébullition: 114…115 °C (10 mmHg) Point de fusion: 34…38 °C Point éclair: 106 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000901 Numéro CAS: 1585-16-6 EINECS: 216-440-3 UN: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Fused solid or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 42 °C |
GC | ≥97.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |