Imprimer
Flacons à fond rond avec quatre cols et joints rodés standard, cols latéraux inclinés (15°)
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
03348449 03348458
LENZ03348449EA 156 EUR
LENZ03348449 LENZ03348458
Flacons à fond rond avec quatre cols et joints rodés standard, cols latéraux inclinés (15°)
Ballons Flacons à fond rond
En verre borosilicaté transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une résistance relativement élevée aux variations de température
Avec zone d’étiquetage blanche, mate