Imprimer
VWR® SuperFrost® BS 7011, Lames de microscopie
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-0911EA 11.9 EUR
631-0911 631-0912 631-0913 631-0909 631-0910
VWR® SuperFrost® BS 7011, Lames de microscopie
Lames Lames de microscopes
Les lames de microscope sont dotées d'un revêtement légèrement opaque de différentes couleurs.
  • Résistance aux solvants courants
  • Pas de rayures ou d'adhérences lors de l'empilement
  • Zones d'étiquetage vers le haut, identification rapide et facile
Chaque couleur permet de coder les échantillons en fonction des urgences, du traitement et de la technique de coloration.
Certifications: BS 7011