Colonnes G-50 illustra™ MicroSpin™
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pour la purification rapide de l'ADN marqué (≥20 bases) à partir de nucléotides marqués non incorporés dans un volume de 25 à 50 μl avec la chromatographie sur colonne de centrifugation.
- Préconditionnées avec du Sephadex™ de qualité G-50 pré-équilibré dans un tampon TE avec 0,05% de biocide Kathon CG/ICP
- La récupération du produit est d'au moins 10% inférieure à celle obtenue avec des micro-colonnes ProbeQuant™ G-50
- Peuvent également être utilisées pour échanger/désaliniser le tampon des réactions enzymatiques (10 à 100 μl) après la dénaturation thermique et l'extraction au phénol
Remarque: ne doivent pas être utilisées avec des séquenceurs d'ADN automatisés ultrasensibles au sel.