Imprimer
Microplaques à 96 puits, demi-surface
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
675075_40 675101_40 675074_40 675076_40 675077_40 675096_40 675161_40
392-0287EA 246 EUR
392-0287 738-0145 GREI675074_40 392-0288 GREI675077_40 392-0290 GREI675161_40
Microplaques à 96 puits, demi-surface
Microplaques Microplaques HTS
En PS, sans couvercle. Les microplaques à 96 puits, demi-surface, offrent une alternative aux microplaques à 384 puits ou 1536 puits lorsqu'un volume d'échantillon réduit est un critère important, mais que l'automatisation n'est pas forcément appropriée. Elles peuvent être pipetées manuellement et permettent une réduction du volume de 50% des échantillons.
Les microplaques sont dotées d'un fond transparent µClear® très fin pour des propriétés optiques exceptionnelles et un parcours optique normalisé, ce qui rend inutiles les déterminations du parcours optique. Les plaques blanches sont parfaites pour les dosages par luminescence tandis que les plaques noires sont adaptées aux dosages par fluorescence. Les deux formats sont également adaptés aux dosages cellulaires.