Imprimer
Compteurs de cellules
Fournisseur: HEATHROW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HS5360A HS5360B
HEATHS5360AEA 554 EUR
HEATHS5360A HEATHS5360B
Compteurs de cellules
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules manuels
Ces compteurs de cellules de laboratoire peuvent mesurer des cellules comme les basophiles, les éosinophiles, les myélocytes, les juvéniles, etc.
  • Chaque clé enregistre jusqu'à 999 cellules
  • Alarme pour les totaux de cent
  • Boutons rouges et blancs avec boîtier gris
They can measure the number of cells such as Basophils (BASO), Eosinophils (EOSIN), Myelocytes (MYELO), Juvenile (JUVEN), Stab., Seg., Lymph., Mono., and total.