Ces tapis sont fabriqués à partir de polyuréthane basse densité offrant un profil ergonomique et réduisant la fatigue. Les tapis à bulles sont conçus pour les environnements secs et non critiques, réduisant les risques de chute, les courbatures, les problèmes de qualité et les congés de maladie. Les tapis lisses et plats sont idéals pour les environnements secs et non critiques combinant les zones de travail assis et debout, ou lorsque des chariots doivent être utilisés.
- Les bords biseautés moulés ne s'enroulent pas, éliminant ainsi les risques de trébuchement
- N'importe quelle taille ou n'importe quelle forme - sera toujours d'une seule pièce : Pas de tapis de connexion qui se chevauchent ou sont usés
- La conception ergonomique stimule le corps pour augmenter la circulation sanguine et la vigilance
- Sans silicone ni latex
- Garantie jusqu'à 3 ans
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Certifications: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624