Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Safety wash bottles, wide mouth, with printed name
FlaconsPissettes
LDPE, with PP spray cap.
Excellent chemical resistance
Excellent temperature resistance
Wide opening for easy adn safe filling
These bottles include a 53 mm wide PP closure with leakproof design for dispensing most common solvents. Easy-to-read, LDPE solvent-resistant, printed bottles include: Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, making your workplace a safer place. Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.