Imprimer
Pinces pour rodage
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H942-45 H942-32 H942-19 H942-14
BOHLH942-45EA 20.3 EUR
BOHLH942-45 BOHLH942-32 BOHLH942-19 BOHLH942-14
Pinces pour rodage
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Pinces réutilisables avec noyau de ressort en acier encapsulé dans du PTFE pour le raccordement des joints rodés.
  • Résistance chimique universelle car le produit n'est exposé qu'au PTFE
  • Parfaits pour une utilisation avec des liquides hautement agressifs
  • Récupération élevée même à basse température