Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Marques : CorningTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le collagène IV est un composant présent dans l'ensemble des membranes basales, la matrice extracellulaire sous-jacente aux cellules épithéliales et endothéliales qui entoure le muscle, la graisse et les cellules nerveuses. Il peut être utilisé comme un fin revêtement à la surface des cultures tissulaires afin d'améliorer la prolifération et la fixation des cellules et d'étudier ses effets sur le comportement cellulaire.
Contrôle qualité par SDS-PAGE et tests négatifs aux bactéries, champignons et mycoplasmes. Echantillon source testé concernant l'antigène de l'hépatite B et l'anticorps du VIH-1