Imprimer
Prises de terre courtes et cônes, avec finition, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286153606 286531801
SCOT286153606EA 308 EUR
SCOT286153606 SCOT286531801
Prises de terre courtes et cônes, avec finition, DURAN®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes