Imprimer
Tabliers de protection pour chimiothérapie, BioClean-C ™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BCDA-S BCDA-M BCDA-L S-BCDA-S S-BCDA-M S-BCDA-L
113-8151EA 323 EUR
113-8151 113-8150 113-8149 113-8167 113-8166 113-8165
Tabliers de protection pour chimiothérapie, BioClean-C ™
Vêtements à usage unique
Ces tabliers à usage unique sont fabriqués à partir de tissu CleanTough ™, un tissu en PP tissé et laminé recouvert d'un film en PE.
  • Fabrication compatible avec la classe 4 de la norme ISO
  • Tissu CleanTough ™ résistant, léger et sans peluche
  • Fermeture réglable autour de cou
  • Ceinture à la taille
Protection contre les pulvérisations fines, les particules, et une large gamme de médicaments de chimiothérapie.
Couleur: Bleu
Certifications: EN ISO 13034:2005 +A1:2010 (Type PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2;En savoir plus