Imprimer
Gants pour salle blanche, nitrile, BioClean Nerva™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BNAL-L BNAL-M BNAL-S BNAL-XL
112-3848EA 1220 EUR
112-3848 112-3849 112-3850 112-3851
Gants pour salle blanche, nitrile, BioClean Nerva™
Gants
Ces gants ambidextres en nitrile avec poignets à bourrelets offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Ils ont également d'excellentes propriétés ESD.
  • Doigts texturés, non stériles et sans poudre
  • Ne contiennent pas de protéines de latex naturel, hypoallergéniques
  • La longueur étendue assure la protection de l'avant-bras
  • La lixiviation prolongée dans de l'eau pure déionisée garantit des niveaux extrêmement faibles de chlorures et de métaux extractibles
  • Les doigts texturés offrent une meilleure adhérence
Utilisables dans les salles blanches de classe 10, ISO 4 ou M2.5.
Certifications: Fabriqué dans une usine détenant les certifications ISO 9001:2015 et (UE)2016/425 Module D.
Conforme au règlement EPI de catégorie 3 - Conception complexe (UE)2016/425.
Transformé dans un environnement certifié NEBB ISO Classe 4.
Conforme aux exigences des normes européennes sur les gants EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 et EN 421:2010.
Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN 455-2:2015 relative aux gants médicaux.
Convient au contact avec tous les aliments. Règlement (CE)1935/2004 et (CE) 2023/2006.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: 100 gants par sachet intérieur en PE scellé ; un sachet intérieur en PE scellé par sachet extérieur en PE scellé ; 10 sachets extérieurs en PE par carton scellé ; un carton scellé par carton (1000 pièces).
Attention:
Commander maintenant