Imprimer
Gants pour salles propres, vinyle, BioClean Vector™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BVA-E-L BVA-E-M BVA-E-S BVA-E-XL
112-3886EA 255 EUR
112-3886 112-3887 112-3888 112-3889
Gants pour salles propres, vinyle, BioClean Vector™
Gants
Ces gants sans latex pour salles propres peuvent s'utiliser dans les environnements médicaux, ainsi que dans les laboratoires. Ils ont d'excellentes propriétés anti-décharge électrostatique.
  • Non stériles, non poudrés, finition lisse
  • Sans latex pour empêcher les allergies au latex de type 1
  • Manchettes renforcées pour un enfilage aisé et une certaine stabilité sur le bras
  • Surface lisse pour une excellente sensibilité
Utilisation en salles propres de classes 100, ISO 5, M3.5.
EN 455, EN 374; Cat. I; AQL 1,5
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 1 - Simple Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU) 2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Cdt: 100 gants par sachet en PE scellé; un sachet en PE scellé par sachet en PE extérieur scellé; dix sachets en PE extérieurs par carton scellé; un carton scellé par carton (1000 pièces).