Imprimer
Extraction thimbles for DIONEX ASE 100, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Whatman™
WHAT10350106EA 109.84 EUR
WHAT10350106 WHAT10350108
Extraction thimbles for DIONEX ASE 100, Whatman™
Extracteurs Cartouches d'extraction
Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
  • Ideal for all automated extraction apparatus
  • Maximum temperature: 120 °C
Cellulose material. Grade 603.