Imprimer
Tampons IPG
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17-6000-88 17-6000-86 17-6000-87 17-6001-78 17-6004-40
17-6000-88EA 79.6 EUR
17-6000-88 17-6000-86 17-6000-87 17-6001-78 17-6004-40
Tampons IPG
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Les tampons IPG sont des concentrés tamponnés contenant un ampholyte, spécialement formulés pour une utilisation avec les gels Immobiline™ DryStrip.
  • L'utilisation des gels Immobiline™ DryStrip avec un tampon IPG correspondant permet une plus grande capacité de chargement des échantillons, améliore la résolution et augmente la probabilité de détection des protéines peu abondantes
  • Les tampons IPG pH 3 - 10 et pH 3 - 10 NL offrent une résolution, une sensibilité et une intensité des spots améliorées, ainsi que des spots protéiques supplémentaires dans les zones de poids moléculaire élevé et de pH basique
  • Élimine la coloration élevée du fond
IPG buffers pH 3 to 10 and pH 3 to 10 NL offer improved resolution, sensitivity, and increased spot intensity, as well as additional protein spots in high molecular weight and basic pH areas
Each IPG buffer produces uniform conductivity along the Immobiline™ DryStrip during focusing, resulting in wider latitude in run times. IPG buffers also eliminate high background staining. IPG buffers are supplied in 1 ml aliquots of water. The buffer is diluted 50- or 200-fold in the rehydration solution, depending on the first-dimension system and pH range of the strip.
Informations de commande: Specification supplied with the buffer.
Attention: Estimated shelf life from manufacture date: 36 months