Imprimer
Kits dNTP, illustra™
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
28-4065-51 28-4065-57 28-4065-52 28-4065-53 28-4065-58
28-4065-51EA 279 EUR
28-4065-51 28-4065-57 28-4065-52 28-4065-53 28-4065-58
Kits dNTP, illustra™
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
dNTP de haute pureté pour l'amplification, le séquençage didésoxy, l'étiquetage, la mutagenèse, la synthèse cADN et l'expression du profil des gènes.
  • Sans DNase, RNase et activité de coupure enzymatique
  • Pureté en triphosphate (par HPLC) supérieur à 99%
  • Solution prête à l'emploi, sans tampon, à différentes concentrations
  • Kits testés pour produire une amplification par PCR de 20,7 kb de produit à partir d’ADN lambda
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Application
Learn more