Imprimer
Solutions de dNTP illustra™
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
28-4065-42 28-4065-41 28-4065-32 28-4065-22 28-4065-02 28-4065-01 28-4065-12
28-4065-42EA 171 EUR
28-4065-42 28-4065-41 28-4065-32 28-4065-22 28-4065-02 28-4065-01 28-4065-12
Solutions de dNTP illustra™
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Les solutions de dNTP illustra™ sont de haute pureté et adaptées aux applications enzymatiques sensibles comme la PCR, le séquençage, etc... Exemptes de DNAse et RNAse.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing