Imprimer
Filtres à membrane
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
N1690-64 N1690-28 N1690-52 N1690-08 N1690-56 N1690-60 N1690-48
BOHLN1690-64EA 95.1 EUR
BOHLN1690-64 BOHLN1690-28 BOHLN1690-52 BOHLN1690-08 BOHLN1690-56 BOHLN1690-60 BOHLN1690-48
Filtres à membrane
Filtres Filtres à membrane
Filtres à membrane microporeuse en PTFE, 0,2 mm d'épaisseur.
  • Résistante aux produits chimiques
  • Résistance thermique comprise entre –200 et +250 °C