Bandelettes de test, peroxyde, Reflectoquant®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
- Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
- Calibration à code barres
- Faible coût d'analyse
- Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
This test is suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore, it can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g., in food technology and laundries) and in swimming pool water.