Bandelettes de test, ammonium, Reflectoquant®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
- Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
- Calibration à code barres
- Faible coût d'analyse
- Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée