Imprimer
Solutions standard, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
1.14675.0001EA 122 EUR
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
Solutions standard, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Les solutions Spectroquant® CombiCheck sont des étalons à paramètres multiples prêts à l'emploi pour diverses applications utilisant le système de test Spectroquant®. Chaque conditionnement inclut une solution étalon et une solution de dopage. Ces deux solutions sont à utiliser telles quelles, sans dilution.
La solution standard peut servir à confirmer la précision des résultats du système Spectroquant® dans leur ensemble (photomètre, réactifs, procédure analytique, mise en œuvre) La solution de dopage peut être employée pour tester les effets tributaires des échantillons en mesurant la récupération et pour vérifier l'adéquation de la technique de préparation des échantillons.
Le nombre maximum de déterminations lors du recours à la solution standard dépend du système d'essai employé.